missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human 4-1BB/TNFRSF9/CD137 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18769458
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18769458 500 μg 500 microgramos
18792158 25 μg 25 microgramos
18722158 100 μg 100 microgramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18769458

Marca: R&D Systems MAB838500

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

4-1BB/TNFRSF9/CD137 Monoclonal specifically detects 4-1BB/TNFRSF9/CD137 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 4-1BB/TNFRSF9/CD137
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 145501
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Flow Cytometry 2.5 ug/10^6 cells, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. with No Preservative
N.º de referencia del gen Q07011
Alias de gen 41BB, 4-1BB, 4-1BB ligand receptor, CD137, CD137 antigen, CD137MGC2172, CDw137, FLJ43501, ILA, ILAhomolog of mouse 4-1BB, induced by lymphocyte activation (ILA), interleukin-activated receptor, homolog of mouse Ly63, receptor protein 4-1BB, T cell antigen ILA, T-cell antigen 4-1BB homolog, T-cell antigen ILA, TNFRSF9, tumor necrosis factor receptor superfamily member 9, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 9
Símbolos de los genes TNFRSF9
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human 4-1BB/TNFRSF9/CD137 Leu24-Gln186 Accession # Q07011
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 500 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3604
Especificidad de la prueba Detects human 4-1BB/TNFRSF9/CD137 in direct ELISAs and Western blots. In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse (rm) 4-1BB, recombinant human (rh) CD27, rmCD27, rhCD30, rmCD30, rhCD40, rmCD40, rhDR3, rhDR6, rhEDAR, rmEDAR, rhFas, rmFas, rhGITR, rmGITR, rhHVEM, rhLTR beta , rmLTR beta , rhNGFR, rhOPG, rmOPG, rhRANK, rmRANK, rhTAJ, rhTNF RI, rmTNF RI, rhTNF RII, or rmTNF RII is observed.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.