missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ligando 4-1BB humano
Descripción
El ligando 4-1BB humano cuantifica el ligando 4-1BB humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el ligando 4-1BB humano natural y recombinante.
El ligando CD137 (CD137L) es una proteína de membrana de tipo II y forma parte de la superfamilia del TNF. CD137L es una molécula coestimuladora que se expresa en células presentadoras de antígenos (DC, monocitos/macrófagos, células B) y aumenta tras la activación. Su receptor, CD137/4-1BB, se encuentra en una variedad de células, incluidas las células endoteliales inflamadas, donde su expresión mejora la extravasación de los monocitos que expresan CD137L. Las células T activadas también expresan CD137, y el acoplamiento con CD137L mejora la proliferación de células T, la secreción de IL-2, la supervivencia y la actividad citotóxica. CD137L también se expresa en la mayoría de los linfomas de células B, incluido el linfoma de células del manto, el linfoma folicular y el linfoma difuso de células B grandes (pero no se encuentra en el linfoma de Hodgkin ni en el linfoma de células T). CD137L también se expresa en líneas de células de carcinoma y se cree que está involucrado en interacciones de células T tumorales.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | Ligando 4 1 BB; 4 1 BBL; ligando 41 BB; ligando 4-1 BB; 41 BBL; 4-1 BBL; 4-1 BB-L; AI848817; ligando CD 137; CD 137 L; ligando CD137; CD137L; Cd157l; CDw137L; molécula coestimuladora; homólogo de ratón 4-1 BB-L; Ly63l; ligando del receptor 4-1 BB; TNFRSF9; Tnfsf9; TNLG5A; miembro 9 de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando); superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando), miembro 9; ligando 5 A del factor de necrosis tumoral; miembro 9 de la superfamilia del ligando del factor de necrosis tumoral; miembro 9 de la superfamilia del factor de necrosis tumoral |
| Intervalo del ensayo | de 0,2 a 50 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,2 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P41273 |
| Símbolo de gen | TNFSF9 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?