Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para ligando 4-1BB humano
Código de producto. 17165279
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
17165279 5 x 96 pruebas cada uno
17124803 96 pruebas paquete de 96
2 options
Código de producto. 17165279
Marca: Invitrogen™ EH4RBX5
El ligando 4-1BB humano cuantifica el ligando 4-1BB humano en suero, plasma y sobrenadante.
El ligando 4-1BB humano cuantifica el ligando 4-1BB humano en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconocerá exclusivamente el ligando 4-1BB humano natural y recombinante.
El ligando CD137 (CD137L) es una proteína de membrana de tipo II y forma parte de la superfamilia del TNF. CD137L es una molécula coestimuladora que se expresa en células presentadoras de antígenos (DC, monocitos/macrófagos, células B) y aumenta tras la activación. Su receptor, CD137/4-1BB, se encuentra en una variedad de células, incluidas las células endoteliales inflamadas, donde su expresión mejora la extravasación de los monocitos que expresan CD137L. Las células T activadas también expresan CD137, y el acoplamiento con CD137L mejora la proliferación de células T, la secreción de IL-2, la supervivencia y la actividad citotóxica. CD137L también se expresa en la mayoría de los linfomas de células B, incluido el linfoma de células del manto, el linfoma folicular y el linfoma difuso de células B grandes (pero no se encuentra en el linfoma de Hodgkin ni en el linfoma de células T). CD137L también se expresa en líneas de células de carcinoma y se cree que está involucrado en interacciones de células T tumorales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso Ligando 4 1 BB; 4 1 BBL; ligando 41 BB; ligando 4-1 BB; 41 BBL; 4-1 BBL; 4-1 BB-L; AI848817; ligando CD 137; CD 137 L; ligando CD137; CD137L; Cd157l; CDw137L; molécula coestimuladora; homólogo de ratón 4-1 BB-L; Ly63l; ligando del receptor 4-1 BB; TNFRSF9; Tnfsf9; TNLG5A; miembro 9 de la superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando); superfamilia del factor de necrosis tumoral (ligando), miembro 9; ligando 5 A del factor de necrosis tumoral; miembro 9 de la superfamilia del ligando del factor de necrosis tumoral; miembro 9 de la superfamilia del factor de necrosis tumoral
Intervalo del ensayo de 0,2 a 50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,2 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P41273
Símbolo de gen TNFSF9
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo 4-1 BBL (CD137L)
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min