missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human 2B4/CD244/SLAMF4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18785428
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18785428 25 μg 25 microgramos
18733599 100 μg 100 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18785428

Marca: R&D Systems MAB10391SP

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

2B4/CD244/SLAMF4 Monoclonal specifically detects 2B4/CD244/SLAMF4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 2B4/CD244/SLAMF4
Aplicaciones Immunocytochemistry
Clasificación Monoclonal
Clon 146518
Conjugado Unconjugated
Dilución Immunocytochemistry 8-25 ug/mL
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen NP_057466
Alias de gen CD244, CD244 antigen, CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4, h2B4, NAIL, NAILNK cell activation-inducing ligand, natural killer cell receptor 2B4, NKR2B4, NKR2B4NK cell type I receptor protein 2B4,2B4CD244 natural killer cell receptor 2B4, Nmrk, SLAMF4, SLAMF4NK cell activation inducing ligand NAIL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human 2B4/CD244/SLAMF4 Cys22-Arg221 Accession # NP_057466
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 25 μg
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51744
Especificidad de la prueba Detects human 2B4/CD244/SLAMF4 in direct ELISAs.
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Supernatant
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.