missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Human 2B4/CD244/SLAMF4 Antibody, R&D Systems™

Descripción
2B4/CD244/SLAMF4 Monoclonal specifically detects 2B4/CD244/SLAMF4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | 2B4/CD244/SLAMF4 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | 146518 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Dilución | Immunocytochemistry 8-25 ug/mL |
| Formulación | Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS. |
| N.º de referencia del gen | NP_057466 |
| Alias de gen | CD244, CD244 antigen, CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4, h2B4, NAIL, NAILNK cell activation-inducing ligand, natural killer cell receptor 2B4, NKR2B4, NKR2B4NK cell type I receptor protein 2B4,2B4CD244 natural killer cell receptor 2B4, Nmrk, SLAMF4, SLAMF4NK cell activation inducing ligand NAIL |
| Especie del huésped | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?