missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human 2B4/CD244/SLAMF4 Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18794567
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
25 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
25 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18794567 100 μg 100 microgramos
18740707 25 μg 25 microgramos
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18794567

Marca: R&D Systems MAB10393100

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

2B4/CD244/SLAMF4 Monoclonal specifically detects 2B4/CD244/SLAMF4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 2B4/CD244/SLAMF4
Aplicaciones Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon 999602
Conjugado Unconjugated
Dilución Flow Cytometry 0.25 ug/10^6 cells, Blockade of Receptor-ligand Interaction 100-500 ng/mL, CyTOF-ready
Formulación Lyophilized from a 0.2 μm filtered solution in PBS with Trehalose. *Small pack size (SP) is supplied as a 0.2 μm filtered solution in PBS.
N.º de referencia del gen NP_057466
Alias de gen CD244, CD244 antigen, CD244 molecule, natural killer cell receptor 2B4, h2B4, NAIL, NAILNK cell activation-inducing ligand, natural killer cell receptor 2B4, NKR2B4, NKR2B4NK cell type I receptor protein 2B4,2B4CD244 natural killer cell receptor 2B4, Nmrk, SLAMF4, SLAMF4NK cell activation inducing ligand NAIL
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human 2B4/CD244/SLAMF4, Gly19-His222, Accession # NP_057466
Método de purificación Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51744
Reconstitución Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70°C as supplied. 1 month, 2 to 8°C under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70°C under sterile conditions after reconstitution.
Formulario Purified
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.