Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para 17-beta-HSD1/HSD17B1 humana
Descripción
La 17-beta-HSD1/HSD17B1 humana cuantifica la 17-beta-HSD1/HSD17B1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la 17-beta-HSD1/HSD17B1 humana natural y recombinante.
La HSD17B1 favorece la reducción de estrógenos y andrógenos. También tiene actividad 20-alfa-HSD. Utiliza preferentemente NADH.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | 17 beta-HSD; 17-beta-HSD 1; 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1; 17 BHD1; 17 HSDB1; 20 alfa-hidroxiesteroide deshidrogenasa; 20-alfa-HSD; E17KSR; E2DH; EDH17B1; EDH17B2; EDHB17; Estradiol 17-beta deshidrogenasa 1; estradiol 17-beta deshidrogenasa-1; HSD17; HSD17B1; Hsd17ba; hidroxiesteroide (17-beta) deshidrogenasa 1; hidroxiesteroide (17-beta) deshidrogenasa 1 isoforma; hidroxiesteroide 17-beta deshidrogenasa 1; hidroxiesteroide deshidrogenasa 17 beta, tipo 1; 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa placentaria; SDR28C1; deshidrogenasa/reductasa de cadena corta familia 28 C miembro 1; deshidrogenasa/reductasa de cadena corta familia 28 CE, miembro 1 |
| Intervalo del ensayo | De 0,9 a 200 ng/ml |
| Sensibilidad del ensayo | 0,9 ng/mL |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Tipo de muestra | Plasma, Sobrenadante, Suero |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | P14061 |
| Símbolo de gen | HSD17B1 |
| CV interensayo | <12% |
| Mostrar más |