Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para 17-beta-HSD1/HSD17B1 humana
Código de producto. 17155069
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 x 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 96
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17155069 5 x 96 pruebas cada uno
17174593 96 pruebas paquete de 96
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17155069 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor EH2RBX5
La 17-beta-HSD1/HSD17B1 humana cuantifica la 17-beta-HSD1/HSD17B1 humana en suero, plasma y sobrenadante.
La 17-beta-HSD1/HSD17B1 humana cuantifica la 17-beta-HSD1/HSD17B1 humana en suero, plasma y sobrenadante. El ensayo reconoce exclusivamente la 17-beta-HSD1/HSD17B1 humana natural y recombinante.
La HSD17B1 favorece la reducción de estrógenos y andrógenos. También tiene actividad 20-alfa-HSD. Utiliza preferentemente NADH.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso 17 beta-HSD; 17-beta-HSD 1; 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa tipo 1; 17 BHD1; 17 HSDB1; 20 alfa-hidroxiesteroide deshidrogenasa; 20-alfa-HSD; E17KSR; E2DH; EDH17B1; EDH17B2; EDHB17; Estradiol 17-beta deshidrogenasa 1; estradiol 17-beta deshidrogenasa-1; HSD17; HSD17B1; Hsd17ba; hidroxiesteroide (17-beta) deshidrogenasa 1; hidroxiesteroide (17-beta) deshidrogenasa 1 isoforma; hidroxiesteroide 17-beta deshidrogenasa 1; hidroxiesteroide deshidrogenasa 17 beta, tipo 1; 17-beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa placentaria; SDR28C1; deshidrogenasa/reductasa de cadena corta familia 28 C miembro 1; deshidrogenasa/reductasa de cadena corta familia 28 CE, miembro 1
Intervalo del ensayo De 0,9 a 200 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 0,9 ng/mL
Conjugado Biotina
Tipo de producto ELISA
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) P14061
Símbolo de gen HSD17B1
CV interensayo <12%
CV intraensayo <10%
Contenido del kit Placa de 96 pocillos previamente recubiertos, patrón, concentrado de diluyente de muestra, anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, tampón de lavado, cromógeno, solución de parada, cubiertas de placa adhesivas, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 5 x 96 pruebas
Estado normativo Para uso exclusivo en investigación
Volumen de muestra Suero, 50 μl; plasma, 50 μl; sobrenadante, 50 μl
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Objetivo HSD17B1
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min