missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human 15-PGDH/HPGD Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Código de producto. 18049041
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
18049041 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18049041

Marca: R&D Systems AF5660

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Goat Polyclonal Antibody

15-PGDH/HPGD Polyclonal specifically detects 15-PGDH/HPGD in Human samples. It is validated for Western Blot, Simple Western.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno 15-PGDH/HPGD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración LYOPH
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1 ug/mL, Simple Western 10 ug/mL
N.º de referencia del gen P15428
Alias de gen 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase [NAD+], 15PGDH, 15-PGDH, EC 1.1.1, EC 1.1.1.141, HPGD, hydroxyprostaglandin dehydrogenase 15-(NAD), NAD+-dependent 15-hydroxyprostaglandin dehydrogenase, PGDH1, PGDH1PGDH, Prostaglandin dehydrogenase 1, SDR36C1, short chain dehydrogenase/reductase family 36C, member 1
Símbolos de los genes HPGD
Especie del huésped Goat
Inmunógeno E. coli-derived recombinant human 15-PGDH/HPGD Met1-Gln266 Accession # P15428
Método de purificación Affinity Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3248
Especificidad de la prueba Detects human 15-PGDH/HPGD in direct ELISAs and Western blots.
Reconstitución Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.