missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HTS01037, MedChemExpress

Código de producto. 16449926
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16449926

Marca: Medchem Express HY101503

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress HTS01037 is an inhibitor of fatty acid binding; and a competitive antagonist of protein-protein interactions mediated by AFABP/aP2 with a Ki of 0.67 μM.

HTS01037 is an inhibitor of fatty acid binding

Especificaciones

Nombre del producto químico o material HTS01037
CAS 682741-29-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H11NO5S2
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (444.62 mM)
SMILES O=C(C1=C(NC(/C=C/C(O)=O)=O)C=C(C2=CC=CS2)S1)OC
Peso molecular (g/mol) 337.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 337.37
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado