Learn More
HUBER Unidad del intercambiador de calor HTS 6
Click to view available options
Capacidad de refrigeración:
6 kW (a 20 °C)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
HTS 6 con controlador «Pilot ONE»
- Unidad de intercambiador de calor
- Intervalo de temperatura: De 3 °C a 95 °C
- Potencia de refrigeración a 20 °C: 6kW
- Presión máxima de suministro: 2, 5bar
- Suministro máximo: 25 l/min
- Conexión de la bomba: Macho G de 1,90 cm (0,75 pulg)
- Fuente de alimentación de 200 a 240 V, 1∼/2∼ 50/60 Hz
- Alarma general a través de PoKo (contactos sin tensión)
- Supervisión de la temperatura de caudal
- Supervisión de nivel
- Fluido térmico: agua del circuito primario de 3/20 °C (6 bar máx.)
- Fluido térmico: agua del circuito secundario de 3 °C a 95 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura ambiente | De 5 °C a 40 °C |
| Comunicaciones | Puerto Ethernet |
| Capacidad de refrigeración | 6 kW (a 20 °C) |
| Caudal | 25 l/min |
| Tipo de bomba | Circulación |
| Intervalo de temperatura | De 3 °C a 95 °C |
| Presión máxima | 2,5 bar |
| Modelo | HTS 6 |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,1 °C |
| Conexiones USB | Sí |
| Mostrar más |