Learn More
HUBER Unidad de intercambiador de calor HTS PS3
Descripción
HTS PS3 con controlador «Pilot ONE»
- Unidad de intercambiador de calor
- Intervalo de temperatura: De 3 °C a 95 °C
- Potencia de refrigeración a 20 °C: 3kW
- Presión máxima de suministro: 0.7bar
- Suministro máximo: 33 l/min
- Conexión de la bomba: M16 x 1 macho
- Fuente de alimentación: De 200 a 240 V 1∼/2∼ 50/60 Hz
- Alarma general a través de PoKo (contactos sin tensión)
- Supervisión de la temperatura de caudal
- Supervisión de nivel
- Fluido térmico: agua del circuito primario de 3/20 °C (6 bar máx.)
- Fluido térmico: agua del circuito secundario de 3 °C a 95 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Temperatura ambiente | De 5 °C a 40 °C |
| Comunicaciones | Puerto Ethernet |
| Capacidad de refrigeración | 3 kW (a 20 °C) |
| Caudal | 33/ l/min |
| Tipo de bomba | Circulación |
| Intervalo de temperatura | De 3 °C a 95 °C |
| Presión máxima | 0,7 bar |
| Modelo | HTS PS3 |
| Estabilidad de la temperatura | ±0,1 °C |
| Conexiones USB | Sí |
| Mostrar más |