Learn More
Invitrogen™ Human HTRA2 (OMI) ELISA Kit
Código de producto. p-7231065
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
15445013 96 pruebas 1 set
17894200 10 × 96 pruebas paquete de 10
17175459 5 × 96 pruebas cada uno
3 options
Código de producto. 15445013
Marca: Invitrogen™ EHHTRA2
ELISA
El ensayo ELISA para HTRA2(OMI) humano cuantifica el OMI hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el OMI hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo de ELISA de tipo sandwich de fase sólida para la OMI humana (enzimoinmunoanálisis de adsorción) está diseñado para medir la cantidad del objetivo enlazado entre un par de anticuerpos iguales. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La familia de proteínas inhibidoras de la apoptosis (IAP) regula la muerte celular programada desencadenada por diversos estímulos. Todas las IAP tienen al menos un motivo de repetición de IAP de baculovirus (BIR) que es esencial para su actividad antiapoptótica (1-3). Recientemente, se ha aislado una serina proteasa, que se libera de la mitocondria tras la inducción de apoptosis por estímulos apoptóticos. Esta proteína llamada OmI/HtrA2 es una proteína mitocondrial que se une a IAP (4). Al igual que Smac/DIABLO, la proteína Omi madura contiene un motivo conservado que se une a IAP (AVPS) en su extremo N. La expresión desregulada de Omi en el citoplasma de las células de mamíferos induce apoptosis, lo que indica que podría participar en la vía apoptótica mitocondrial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Número de acceso O43464
Intervalo del ensayo 0,205-50 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 200 pg
Intervalo de calibración De 0,2 ng/ml a 50 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Receptores y factores de crecimiento
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA detecta el HtrA2 humano. Otras especies aún no determinadas.
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 27429
Símbolo de gen OMI,PARK13,PRSS25
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Neurobiología
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo OMI, PARK13, PRSS25
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min