Learn More
HTR6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. p-7210368 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16882385 20 μL 20 microlitros
16872385 150 μL 150 microlitros
2 options
Código de producto. 16882385
Marca: Proteintech 235611AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
This is one of the several different receptors for 5-hydroxytryptamine, a biogenic hormone that functions as a neurotransmitter, a hormone, and a mitogen. The activity of this receptor is mediated by G proteins that stimulate adenylate cyclase. It has a high affinity for tricyclic psychotropic drugs.
Especificaciones
Antígeno HTR6
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.19 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica HTR6
N.º de referencia del gen P50406
Alias de gen 5 HT 6, 5 HT6, 5 HT6R, 5 hydroxytryptamine receptor 6, HTR6, Serotonin receptor 6
Símbolos de los genes HTR6
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HTR6 Fusion Protein Ag15396
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3362
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG