missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HTR4 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16810785 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16810785 20 μL 20 microlitros
16800785 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16810785 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 211651AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

This gene is a member of the family of serotonin receptors, which are G protein coupled receptors that stimulate cAMP production in response to serotonin (5-hydroxytryptamine). The gene product is a glycosylated transmembrane protein that functions in both the peripheral and central nervous system to modulate the release of various neurotransmitters. Multiple transcript variants encoding proteins with distinct C-terminal sequences have been described, but the full-length nature of some transcript variants has not been determined.

Especificaciones

Antígeno HTR4
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HTR4
N.º de referencia del gen P97288, Q13639
Alias de gen 5 HT 4, 5 HT4, 5 HT4R, 5 hydroxytryptamine receptor 4, HTR4, Serotonin receptor 4
Símbolos de los genes HTR4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HTR4 Fusion Protein Ag15226
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15562, 3360
Especies diana Mouse, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.