missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Descripción
This gene is a member of the family of serotonin receptors, which are G protein coupled receptors that stimulate cAMP production in response to serotonin (5-hydroxytryptamine). The gene product is a glycosylated transmembrane protein that functions in both the peripheral and central nervous system to modulate the release of various neurotransmitters. Multiple transcript variants encoding proteins with distinct C-terminal sequences have been described, but the full-length nature of some transcript variants has not been determined.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HTR4 |
| Aplicaciones | Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| génica | HTR4 |
| N.º de referencia del gen | P97288, Q13639 |
| Alias de gen | 5 HT 4, 5 HT4, 5 HT4R, 5 hydroxytryptamine receptor 4, HTR4, Serotonin receptor 4 |
| Símbolos de los genes | HTR4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?