Learn More
Invitrogen™ HTR1A Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16364305 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
16364305 100 μg 100 microgramos
1 options
Artikelnummer. 16364305 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA595035
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rabbit Polyclonal Antibody
Reconstitute with 0.2 mL of distilled water to yield a concentration of 500 μg/mL. Positive Control - WB: human hepatocellular carcinoma tumor tissue (HCCT), rat liver tissue. IHC: human endometrial adenocarcinoma tissue, human lung cancer tissue, rat lymphaden tissue. Store at -20°C for one year from date of receipt. After reconstitution, at 4°C for one month. It can also be aliquotted and stored frozen at -20°C for six months. Avoid repeated freeze-thaw cycles.
This is one of the several different receptors for 5-hydroxytryptamine (serotonin), a biogenic hormone that functions as a neurotransmitter, a hormone, and a mitogen. The activity of this receptor is mediated by G proteins that inhibit adenylate cyclase activity.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antígeno HTR1A
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 4mg trehalose and no preservative
génica HTR1A
N.º de referencia del gen P08908, P19327
Alias de gen 5HT1A; 5-HT1A; 5-HT-1A; 5-HT1a receptor; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A; 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A, G protein-coupled; 5-hydroxytryptamine receptor 1A; ADRB2RL1; ADRBRL1; G-21; Gpcr18; G-protein coupled receptor 18; guanine nucleotide-binding regulatory protein-coupled receptor; HTR1A; PFMCD; RAT5HT1A; Serotonin receptor 1A
Símbolos de los genes HTR1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthetic peptide corresponding to a sequence at the C-terminus of human 5HT1A Receptor (404-422aa NKDFQNAFKKIIKCKFCRQ).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 24473, 3350
Especies diana Human, Rat, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Lyophilized
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.