Learn More
HTBA, MedChemExpress
Código de producto. p-200100603
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
16451796 500 mg 500 miligramos
16436996 100 mg 100 miligramos
2 options
Código de producto. 16451796
Marca: Medchem Express HY15919
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress HTBA(3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid) for your research needs.
HTBA(3-Hydroxy-2,4,6-triiodobenzoic acid) for your research needs.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HTBA
CAS 53279-72-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C7H3I3O3
Cantidad 500 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (63.98 mM)
SMILES O=C(O)C1=C(I)C=C(I)C(O)=C1I
Peso molecular (g/mol) 515.81
Formula Weight (peso de la fórmula) 515.81
Porcentaje de pureza 99.61%
Grado Research
Forma física Solid