Learn More
Electrothermal™ Cintas de calentamiento de fibra de vidrio de la serie HT9
Código de producto. 11941721
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
61 cm
122 cm
183 cm
244 cm
366 cm
488 cm
732 cm
Vataje:
100 W
200 W
300 W
400 W
600 W
800 W
1200 W
Tamaño de la unidad:
12 pies
cada uno
Product Code. Longitud (métrico) Vataje unitSize
11941721 488 cm 800 W cada uno
11572734 61 cm 100 W cada uno
11542734 122 cm 200 W cada uno
11532734 183 cm 300 W cada uno
11552734 244 cm 400 W cada uno
15379983 366 cm 600 W 12 pies
15561620 732 cm 1200 W cada uno
7 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11941721
Brand: Electrothermal™ 3622012
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Provides heat for columns, pipes, valves and transfer lines, especially when these applications need to be observed. Electrothermal™ HT9 Series Glass Fibre Heating Tapes can be applied to metal pipes as well as glassware.
Proporciona calor para columnas, tuberías, válvulas y líneas de transferencia, especialmente cuando es necesario observar estas aplicaciones.Las cintas de calentamiento de fibra de vidrio de la serie HT9 Electrothemal™ se pueden aplicar a tuberías de metal, así como a material de vidrio.
  • Construido con un elemento enrollado en un núcleo de fibra de vidrio y cubierto en una funda exterior de fibra de vidrio trenzada y un cable de tierra trenzado debajo de la funda exterior.
  • Disponible en diferentes longitudes para acomodar una amplia gama de temperaturas hasta 450 °C.
  • Se recomienda el uso de un controlador de energía o temperatura. (Los controladores requieren cableado duro a la cinta de calentamiento: ver descargas para instrucciones).
  • Recomendado para aplicaciones de alto vataje
  • El cordón está en espiral alrededor del tubo que se calienta para dar una concentración de potencia de carga superficial de hasta 0,62 W/cm²
  • Carga lineal: 164 W/m
  • Cable flexible aislado sin calentar en cada extremo (9 cm)
  • Anchura aproximada de 25 mm
  • Solo para usar en condiciones secas.
  • Se recomienda el uso de un controlador MC227 d 1 vía, un controlador MC228X1 de 1 vía o un controlador digital MC810B.
Specifications
Longitud (métrico) 488 cm
Tensión 230 V
Vataje 800 W
Anchura (métrico) 25 mm
Temperatura (métrico) 450 °C