Learn More
Trajan™ Septos GC HT
Descripción
- Septos optimizados para altas temperaturas y bajo sangrado
- Sellado resistente a la presión que ejerce el gas portador en la entrada
- No produce sangrado ni contaminación en el sistema GC
- Temperatura de funcionamiento máxima de 400 °C (330 °C para el modelo de 17 mm)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Septos GC HT |
| Diámetro exterior (métrico) | 17 mm |
| Temperatura máx. (métrico) | 400 °C |
| Material | Silicona BTO |
| Cantidad | 25/paq. |