Learn More
BOLA HT Replacement Inner Parts
Código de producto. 10477137
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
32
45
Diámetro (métrico):
3 mm
3,2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9,5 mm
9,52 mm
12,7 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18,01 mm
19,05 mm
20 mm
21 mm
22 mm
30 mm
32 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Diámetro (métrico) unitSize
10477137 45 18 mm cada uno
15583563 32 5 mm cada uno
10526132 32 9,52 mm cada uno
10554592 32 3 mm cada uno
10718442 32 9,5 mm cada uno
10718632 32 12,7 mm cada uno
10514402 32 14 mm cada uno
10013221 45 18,01 mm cada uno
15335077 45 19,05 mm cada uno
10766172 45 20 mm cada uno
10287211 45 3,2 mm cada uno
10689021 45 6 mm cada uno
10043241 45 8 mm cada uno
10093261 45 14 mm cada uno
10309141 45 16 mm cada uno
10003281 45 21 mm cada uno
10174631 45 22 mm cada uno
10033511 45 30 mm cada uno
10227551 45 32 mm cada uno
19 options
Código de producto. 10477137
Marca: BOLA D64256
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
HT Replacement Inner Parts inner parts made of PPS and PTFE max. temperature 250°C
Consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Diámetro (métrico) 18 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tamaño de rosca 45
Color White
Flexibility Rigid