Learn More
BOLA HT Laboratory Screw Joints
Código de producto. 12730726
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
18 in
25 in
32 in
45 in
Diámetro (métrico):
1,6 mm
2 mm
3 mm
9,52 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25,4 mm
30 mm
32 mm
Incluye:
Blanco
Negro
Conditionnement:
cada uno
Code produit. Tamaño de rosca Diámetro (métrico) Incluye unitSize
12730726 18 in 1,6 mm Blanco cada uno
10349331 25 in 2 mm Negro cada uno
10469001 25 in 3 mm Blanco cada uno
10125551 25 in 9,52 mm Negro cada uno
10534402 32 in 9,52 mm Negro cada uno
10561063 32 in 9,52 mm Blanco cada uno
10164681 45 in 18 mm Blanco cada uno
10669791 45 in 20 mm Blanco cada uno
10585932 45 in 22 mm Negro cada uno
10194821 45 in 25,4 mm Blanco cada uno
10736552 45 in 30 mm Blanco cada uno
10746552 45 in 32 mm Blanco cada uno
12 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 12730726
Marque: BOLA D62918
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
HT Laboratory Screw Joints Glass-fibre reinforced PPS cap inner parts made of PPS and PTFE max. temperature 250°C
Black screw cap made of PPS, inner parts consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Spécification
Certificaciones/conformidad FDA
Diámetro (métrico) 1,6 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tamaño de rosca 18 in
Incluye Blanco
Flexibility Rigid
Max. Operating Temperature (English) 482°F
Max. Operating Temperature (Metric) 250 °C
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.