Learn More
BOLA HT Laboratory Screw Joints
Código de producto. 10561063
Change view
Click to view available options
Tamaño de rosca:
18 in
25 in
32 in
45 in
Diámetro (métrico):
1,6 mm
2 mm
3 mm
9,52 mm
18 mm
20 mm
22 mm
25,4 mm
30 mm
32 mm
Incluye:
Blanco
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de rosca Diámetro (métrico) Incluye unitSize
10561063 32 in 9,52 mm Blanco cada uno
12730726 18 in 1,6 mm Blanco cada uno
10349331 25 in 2 mm Negro cada uno
10469001 25 in 3 mm Blanco cada uno
10125551 25 in 9,52 mm Negro cada uno
10534402 32 in 9,52 mm Negro cada uno
10164681 45 in 18 mm Blanco cada uno
10669791 45 in 20 mm Blanco cada uno
10585932 45 in 22 mm Negro cada uno
10194821 45 in 25,4 mm Blanco cada uno
10736552 45 in 30 mm Blanco cada uno
10746552 45 in 32 mm Blanco cada uno
12 options
Código de producto. 10561063
Marca: BOLA D63240
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
HT Laboratory Screw Joints Glass-fibre reinforced PPS cap inner parts made of PPS and PTFE max. temperature 250°C
Black screw cap made of PPS, inner parts consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Diámetro (métrico) 9,52 mm
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Tamaño de rosca 32 in
Incluye Blanco
Flexibility Rigid