Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, de 50 °C a 300 °C, aleación de aluminio
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Shape: Rectangle; Size: 16.9 x 22.8 in.
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Aleación de aluminio |
| Tamaño | 16,9 x 22,8 pulg |
| Temperatura (métrico) | De 50 °C a 300 °C |
| Peso (imperial) | 57.3 lb. |
| Peso (métrico) | 26 kg |
| Vataje | 4000 w |
| Forma | Rectángulo |
| Tensión | 230 V |
| Tipo | Placa caliente |