Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, de 130 °C a 370 °C, aleación de aluminio
Código de producto. 10131111
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
10131111 Aleación de aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 10131111
Marca: Gestigkeit Harry™ HT23
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forma: Rectángulo; tamaño: 13,8 x 19,7 pulg
Shape: Rectangle; Size: 13.8 x 19.7 in.
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tamaño 13,8 x 19,7 pulg
Temperatura (métrico) De 130 °C a 370 °C
Peso (imperial) 41.9 lb.
Peso (métrico) 19 kg
Vataje 2850 w
Requisitos eléctricos 230 V, 2850 w
Forma Rectángulo
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente