Learn More
Gestigkeit Harry™ Placa calefactora, de 50 °C a 300 °C, aleación de aluminio
Código de producto. 10008930
Change view
Click to view available options
Material de la placa superior:
Aleación de aluminio
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Material de la placa superior unitSize
10008930 Aleación de aluminio cada uno
1 options
Código de producto. 10008930
Marca: Gestigkeit Harry™ HT02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Forma: Cuadrada; Tamaño: 11,8 x 11,8 pulg
Shape: Square; Size: 11.8 x 11.8 in.
Especificaciones
Material de la placa superior Aleación de aluminio
Tamaño 11,8 x 11,8 pulg
Temperatura (métrico) De 50 °C a 300 °C
Peso (imperial) 24.3 lb.
Peso (métrico) 11 kg
Vataje 1800 w
Requisitos eléctricos 230 V, 1800 w
Forma Cuadrada
Tensión 230 V
Tipo Placa caliente