Learn More
Horst™ Conductor de calefacción flexible modelo HSS
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 6 lm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6 lm |
| Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
| Modelo | HSS |
| Tipo de producto | Conductor de calefacción flexible |