Learn More
Horst™ Conductor de calefacción flexible modelo HSS
Código de producto. 10097071
Change view
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,6 Lm
10 lm
1 lm
2 lm
3 lm
4 lm
5 lm
6 lm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) unitSize
10097071 1 lm cada uno
10280062 0,6 Lm cada uno
10648852 10 lm cada uno
10097081 2 lm cada uno
10240112 3 lm cada uno
10532512 4 lm cada uno
10478261 5 lm cada uno
10210212 6 lm cada uno
8 options
Código de producto. 10097071
Marca: Horst™ 20902
Solo quedan null
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 1 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 1 lm
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HSS
Tipo de producto Conductor de calefacción flexible