Learn More
Horst™ Conductor de calefacción flexible modelo HSS
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
0,6 Lm
10 lm
1 lm
2 lm
3 lm
4 lm
5 lm
6 lm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 2 lm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 2 lm |
| Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
| Modelo | HSS |
| Tipo de producto | Conductor de calefacción flexible |