Learn More
Horst™ Cable calefactor flexible modelo HSQ
Código de producto. 10571162
Change view
Click to view available options
Longitud del cable de alimentación (métrico):
1 m
3 m
4 m
5 m
6 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud del cable de alimentación (métrico) unitSize
10571162 3 m cada uno
10097011 1 m cada uno
10361792 4 m cada uno
10701943 5 m cada uno
10322132 6 m cada uno
5 options
Código de producto. 10571162
Marca: Horst™ 21003
Solo quedan null
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 3 lm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 3 lm
Requisitos eléctricos ∼Tensión de 230 V
Modelo HSQ
Longitud del cable de alimentación (métrico) 3 m
Tipo de producto Cable calefactor flexible