missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSPBP1 Monoclonal Antibody (OTI1H4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200012808
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17549021 30 μL 30 microlitros
17529021 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17549021

Marca: Origene Technologies TA503317S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HSPBP1 Monoclonal antibody specifically detects HSPBP1 in Human, Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno HSPBP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H4
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica Lgr5
N.º de referencia del gen O75473, Q9Z1P4
Alias de gen 1500019G21Rik; FES1; Heat shock protein; heat shock protein-binding protein 1; HSP; hsp70 interacting protein; hsp70-binding protein 1; Hsp70-binding protein 2; hsp70-interacting protein; hsp70-interacting protein 1; Hsp70-interacting protein 2; HSPA (heat shock 70kDa) binding protein, cytoplasmic cochaperone 1; HSPA (Hsp70) binding protein 1; HSPA binding protein, cytoplasmic cochaperone 1; Hspbp; HSPBP1; HspBP2; LOW QUALITY PROTEIN: hsp70-binding protein 1; MGC128574 protein; PP1845; SPA ) binding protein, cytoplasmic cochaperone 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 250-550 of human LGR5 produced in HEK293T Cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 14160, 8549
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.