missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSPBP1 Monoclonal Antibody (OTI1H4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17529021
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17529021 100 μL 100 microlitros
17549021 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17529021

Marca: Origene Technologies TA503317

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HspBP1 is an Hsp70-interacting protein that was first isolated from a human heart cDNA library using the yeast two-hybrid system (1,2). The ATPase domain of Hsp70 binds HspBP1 and upon binding, inhibits Hsp70 chaperone activity. More recently HspBP1 was found to promote nucleotide dissociation from Hsc70 (3) and is capable of altering the confirmation of the Hsp70 ATPase domain (4). HspBP1 is capable of regulating any Hsp70 activity that requires ATPase.

Especificaciones

Antígeno HSPBP1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1H4
Concentración 0.43 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HSPBP1
N.º de referencia del gen Q9NZL4
Alias de gen FES1
Símbolos de los genes HSPBP1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human HSPBP1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23640
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.