missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ HSPB8 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16316554
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16316554 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16316554

Marca: Invitrogen™ PA577836

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunohistochemistry samples may be prepared using Bouin's Fixative solution. A 1:1,000 dilution of PA5-77836 was sufficient for detection of HSP22 in 10 μg of rat tissue lysate by colorimetric immunoblot analysis using Goat anti-rabbit IgG:HRP as the secondary antibody. Detects approximately 22kDa. Does not cross-react with HSP27 or alpha-crystallin.

The protein encoded by this gene belongs to the superfamily of small heat-shock proteins containing a conservative alpha-crystallin domain at the C-terminal part of the molecule. The expression of this gene in induced by estrogen in estrogen receptor-positive breast cancer cells, and this protein also functions as a chaperone in association with Bag3, a stimulator of macroautophagy. Thus, this gene appears to be involved in regulation of cell proliferation, apoptosis, and carcinogenesis, and mutations in this gene have been associated with different neuromuscular diseases, including Charcot-Marie-Tooth disease.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno HSPB8
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica HSPB8
N.º de referencia del gen Q9EPX0, Q9JK92, Q9UJY1
Alias de gen Alpha-crystallin C chain; AU018630; AW413033; CMT2L; Cryac; crystallin, alpha C; D5Ucla4; DHMN 2; DHMN2; E2IG1; E2-induced gene 1 protein; H11; H11K; heat shock 22kDa protein 8; heat shock 27kDa protein 8; Heat shock protein; heat shock protein 8; heat shock protein B8; heat shock protein beta-8; heat shock protein family B (small) member 8; HMN 2; HMN2; HMN2A; HSB8; HSP; HSP20-like; Hsp22; HSPB 8; Hspb8; OTTHUMP00000239768; PP1629; Protein kinase H11; small stress protein-like protein HSP22
Símbolos de los genes HSPB8
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Full-length human HSP22.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 113906, 26353, 80888
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.