missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSPB1 Monoclonal Antibody (OTI8C7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17528264
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17528264 30 μL 30 microlitros
17508264 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17528264 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA813404S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Dilute in PBS (pH7.3) if necessary. Stable for 12 months from date of receipt.

HSPB1 Monoclonal antibody specifically detects HSPB1 in Human, Non-human Primate samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno HSPB1
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI8C7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HSPB1
N.º de referencia del gen P04792
Alias de gen 27kDa; 28 kDa heat shock protein; CMT2F; DKFZp586P1322; epididymis secretory protein Li 102; estrogen-regulated 24 kDa protein; Growth-related 25 kDa protein; heat shock 25 kDa protein; Heat shock 27 kDa protein; heat shock 27kD protein 1; heat shock 27kDa protein 1; Heat shock protein; heat shock protein 1; heat shock protein 27 kDa beta-1; heat shock protein B1; heat shock protein beta-1; heat shock protein family B (small) member 1; heat shock protein, 25 kDa; heat-shock protein; HEL-S-102; HMN2B; HS; HS.76067; HSP; HSP 25; HSP 27; Hsp25; HSP27; HSP28; HSPB1; p25; Phospho-HSP 27; SRP27; Stress-responsive protein 27; truncated hsp25
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human HSPB1 (NP_001531) produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3315
Especies diana Human, Non-human Primate
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.