Learn More
Invitrogen™ Kit de ELISA para HSPA4 (HSP70) humano
Código de producto. p-7231073
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 × 96 pruebas
5 × 96 pruebas
96 pruebas
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15425013 96 pruebas 1 set
17884200 10 × 96 pruebas paquete de 10
17155459 5 × 96 pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15425013 Supplier Invitrogen™ Supplier No. EHHSPA4
This item is not returnable. View return policy
Kit de ELISA tipo sándwich
El ensayo ELISA para HSPA4 (HSP70) humano cuantifica el HSPA4 hu en suero, plasma o medio de cultivo celular humanos. El ensayo reconocerá exclusivamente tanto el HSPA4 hu natural como recombinante. Principio del método El ensayo ELISA (enzimoinmunoanálisis de adsorción) de tipo sándwich de fase sólida para HSPA4 humana está diseñado para medir la cantidad de diana que se une entre un par de anticuerpos combinados. Se ha recubierto previamente un anticuerpo específico del objetivo en los pocillos de la microplaca suministrada. A continuación, se agregan muestras, estándares o controles a estos pocillos y se unen al anticuerpo inmovilizado (captura). Se forma el sándwich mediante la adición del segundo anticuerpo (detector), se añade una solución de sustrato que reacciona con el complejo enzima-anticuerpo-objetivo para producir una señal cuantitativa. La intensidad de esta señal es directamente proporcional a la concentración del objetivo presente en la muestra original. Validación rigurosa Cada lote fabricado de este kit de ELISA se somete a pruebas de calidad para determinar criterios tales como sensibilidad, especificidad, precisión y consistencia entre lotes. Consulte el manual para obtener más información sobre la validación.
La familia HSP 70 está compuesta por cuatro proteínas altamente conservadas: HSP 70, HSC 70, GRP 75 y GRP 78. La expresión de HSP 70 se induce a niveles elevados como respuesta al estrés por calor. Las proteínas HSP 70 y HSC 70 desempeñan un papel clave en el retículo endoplásmico citosólico y en la maquinaria de importación mitocondrial, y se encuentran tanto en el citosol como en el núcleo de las células de mamífero. La GRP 78 está localizada en el retículo endoplásmico, donde recibe proteínas secretoras importadas y participa en el plegado y la translocación de las cadenas peptídicas emergentes. La expresión de GRP 75 se restringe a la matriz mitocondrial y contribuye a la translocación y el plegado de las cadenas de polipéptidos emergentes de origen nuclear y mitocondrial. Se cree que los miembros de la familia HSP 70 actúan como motores generadores de fuerza, que dependen de la hidrólisis del ATP para su actividad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Número de acceso P34932
Intervalo del ensayo 2,469-600 ng/ml
Sensibilidad del ensayo 2 ng
Intervalo de calibración De 2 ng/ml a 600 ng/ml
ensayo ELISA sandwich de fase sólida
Conjugado Biotina
Tipo de producto Kit de ELISA
Familia de proteínas Proteínas mitocondriales
Tipo de muestra Plasma, Sobrenadante, Suero
Especificidad Este par de anticuerpos ELISA también permite reconocer HSP70 de ratón y rata
Suficiente para 96 ensayos
Especies diana Humano
Para utilizar con (aplicación) ELISA, ensayos de proteínas, biología de proteínas, biología del cáncer, inmunología, neurociencia, neurología, detección de proteínas, análisis de proteínas
Para utilizar con (equipo) Lector de microplacas colorimétrico
ID de gen (Entrez) 3308
Símbolo de gen APG-2,HEL-S-5a,HS24/P52,HSPH2,RY,hsp70,hsp70RY
CV interensayo < 12 %
CV intraensayo < 10 %
Contenido del kit Placa de 96 pocillos recubiertos previamente, Estándar, Concentrado de diluyente de ensayo, Anticuerpo de detección biotinilado, SAV-HRP, Tampón de lavado, Cromógeno, Solución de parada, Cubiertas adhesivas para placas
Etiqueta o tinte Peroxidasa de rábano picante (HRP)
Cantidad 96 pruebas
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Ciclo y proliferación celular
Volumen de muestra 50 μl de plasma; 50 μl de suero; 100 μl de sobrenadante
Requisitos de almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Sinónimo APG-2, HEL-S-5a, HS24/P52, HSPH2, RY, hsp70, hsp70RY
Objetivo Humano
Tiempo de prueba 1 h 20 min
Tiempo total del ensayo 4 h 45 min