Learn More
HSP90 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | HSP90 |
|---|---|
| Concentración | 0.29 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16801254
|
Proteintech
13171-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16891244
|
Proteintech
13171-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
HSP90 proteins are highly conserved molecular chaperones that have key roles in signal transduction, protein folding, protein degradation, and morphologic evolution. HSP90 proteins normally associate with other cochaperones and play important roles in folding newly synthesized proteins or stabilizing and refolding denatured proteins after stress. There are 2 major cytosolic HSP90 proteins, HSP90AA1, an inducible form, and HSP90AB1 and mitochondria (Chen et al., 2005 ).Especificaciones
| HSP90 | |
| Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Mouse, Human, Rat | |
| P07900, P07901, P82995 | |
| 15519, 299331, 3320 | |
| HSP90 Fusion Protein Ag3826 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HSP90AA1 |
| 0.29 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Heat shock 86 kDa, HSP 86, HSP86, Hsp89, HSP89A, HSP90, HSP90A, HSP90AA1, HSP90N, HSPC1, HSPCA, HSPCAL1, HSPCAL4, HSPN, LAP2 | |
| Hsp90aa1 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |