missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP60 Mouse, Clone: HSPD1/780, enQuireBio™

Código de producto. 15990198
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
15990198 100 μg 100 microgramos
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15990198

Marca: EnquireBio 3329MSM4P1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Especificaciones

Antígeno HSP60
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry
Localización celular Mitochondria in cytoplasm
Clasificación Monoclonal
Clon HSPD1/780
Concentración 200μg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación 10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide
N.º de referencia del gen NP_955472
Símbolos de los genes HSPD1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Recombinant human HSPD1 protein
Peso molecular del antígeno 60kDa
Control positivo HeLa or HepG2 cells. Synovial biopsies from patients with juvenile chronic arthritis. Synovial lining layer is strongly positive for hsp60. Breast carcinoma.
Método de purificación Protein A/G Purified
Cantidad 100 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3329
Contenido y almacenamiento Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.