missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hsp60 (HSPD1) Monoclonal Antibody (OTI3G10), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200018514
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17569062 30 μL 30 microlitros
17549062 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17569062

Marca: Origene Technologies TA800847S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.

Solicite el precio de este artículo aquí.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Hsp60 (HSPD1) Monoclonal antibody specifically detects Hsp60 (HSPD1) in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno Hsp60 (HSPD1)
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI3G10
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SATB2
N.º de referencia del gen Q9UPW6
Alias de gen 60 kDa chaperonin; 60 kDa heat shock protein; 60 kDa heat shock protein, mitochondrial; 60kDa; Chaperonin 60; CPN60; GROEL; heat shock 60kD protein 1 (chaperonin); heat shock 60kDa protein 1; heat shock 60kDa protein 1 (chaperonin); Heat shock protein; heat shock protein 1 (chaperonin); heat shock protein 60; heat shock protein 60 (liver); heat shock protein 65; heat shock protein family D (Hsp60) member 1; heat shock protein, 60 kDa; HLD4; HSP; Hsp60; HSP-60; Hsp60s1; HSP65; HSP-65; Hspd1; Hspd1-30p; HuCHA60; hypothetical protein; I79_011398; mitochondrial matrix protein P1; P1 protein; P60 lymphocyte protein; RCJMB04_7g5; short heat shock protein 60 Hsp60s1; SPG13; Unknown (protein for IMAGE:7943409)
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 447-733 of human SATB2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23314
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.