missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSP47 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16847553 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16847553 20 μL 20 microlitros
16837553 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16847553 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 108751AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SERPINH1 is a member of the serpin superfamily of serine proteinase inhibitors, and its expression is induced by heat shock. The SERPINH1 protein localizes to the endoplasmic reticulum lumen and binds collagen; thus it is thought to be a molecular chaperone involved in the maturation of collagen molecules. Autoantibodies to SERPINH1 have been found in patients with rheumatoid arthritis.

Especificaciones

Antígeno HSP47
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.41 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SERPINH1
N.º de referencia del gen P19324, P50454
Alias de gen 47 kDa heat shock protein, AsTP3, CBP1, CBP2, Collagen binding protein, Colligin, gp46, HSP47, PIG14, PPROM, RA A47, Serpin H1, SERPINH1, SERPINH2
Símbolos de los genes SERPINH1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HSP47 Fusion Protein Ag1301
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 12406, 871
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.