missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HSF2 Monoclonal Antibody (OTI2F11), TrueMAB™, OriGene
Descripción
HSF2 Monoclonal antibody specifically detects HSF2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | HSF2 |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI2F11 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | PON3 |
| N.º de referencia del gen | Q15166 |
| Alias de gen | AI661205; heat shock factor 2; heat shock factor protein 2; Heat shock transcription factor 2; HSF 2; Hsf2; HSTF 2; HSTF2; MGC117376; MGC156196; MGC75048 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?