Learn More
HSF2 Monoclonal Antibody (OTI2F11), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17527933
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17527933 30 μL 30 microlitros
17507933 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17527933 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807433S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
HSF2 Monoclonal antibody specifically detects HSF2 in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno HSF2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2F11
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PON3
N.º de referencia del gen Q15166
Alias de gen AI661205; heat shock factor 2; heat shock factor protein 2; Heat shock transcription factor 2; HSF 2; Hsf2; HSTF 2; HSTF2; MGC117376; MGC156196; MGC75048
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 30-319 of human PON3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5446
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1