Learn More
HSF2 Monoclonal Antibody (OTI2E2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17577893
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17577893 100 μL 100 microlitros
17597893 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17577893 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807405
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
All organisms respond to elevated temperatures and a variety of environmental stresses by rapid synthesis of heat shock RNAs and proteins. The regulation of heat shock gene transcription is mediated by the transcriptional activator, heat shock factor (HSF), which binds to heat shock response elements (HSEs). Heat shock factor protein 2 (HSF-2) is a DNA-binding protein that specifically binds heat shock promoter elements (HSE) and activates transcription. In higher eukaryotes, HSF is unable to bind to theHSE unless the cells are heat shocked.
Especificaciones
Antígeno HSF2
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2E2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HSF2
N.º de referencia del gen Q03933
Alias de gen HSF 2, HSTF 2
Símbolos de los genes HSF2
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 74-324 of human HSF2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3298
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1