missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HSF2 Monoclonal Antibody (OTI2A7), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Origene Technologies TA807434
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
All organisms respond to elevated temperatures and a variety of environmental stresses by rapid synthesis of heat shock RNAs and proteins. The regulation of heat shock gene transcription is mediated by the transcriptional activator, heat shock factor (HSF), which binds to heat shock response elements (HSEs). Heat shock factor protein 2 (HSF-2) is a DNA-binding protein that specifically binds heat shock promoter elements (HSE) and activates transcription. In higher eukaryotes, HSF is unable to bind to theHSE unless the cells are heat shocked.Especificaciones
| HSF2 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q03933 | |
| HSF2 | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 74-324 of human HSF2 produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI2A7 | |
| Unconjugated | |
| HSF2 | |
| HSF 2, HSTF 2 | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 3298 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Corrección del contenido de un producto
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido