missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSF1A, MedChemExpress

Código de producto. p-200098421
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16476487

Marca: Medchem Express HY103000

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress HSF1A is a cell-permeable activator of heat shock transcription factor 1 (HSF1). HSF1A also acts as a specific inhibitor of TRiC/CCT. Chaperonin TCP-1 ring complex (TRiC)/chaperonin containing TCP-1 (CCT) plays a pivotal role in toxin translocation and/or refolding.

HSF1A is a cell-permeable activator of heat shock transcription factor 1 (HSF1). HSF1A also acts as a specific inhibitor of TRiC/CCT. Chaperonin TCP-1 ring complex (TRiC)/chaperonin containing TCP-1 (CCT) plays a pivotal role in toxin translocation and/or refolding.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material HSF1A
CAS 1196723-93-9
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H19N3O2S2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (366.28 mM)
SMILES O=S(C1=CC=C(CC)C=C1)(NC2=CC(C3=CC=CS3)=NN2C4=CC=CC=C4)=O
Peso molecular (g/mol) 409.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.52
Porcentaje de pureza 99.43%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Corrección del contenido de un producto

El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado