missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSD17B13 Monoclonal Antibody (OTI5C4), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17538944
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17538944 30 μL 30 microlitros
17518944 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17538944 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA814158S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

HSD17B13 Monoclonal antibody specifically detects HSD17B13 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno HSD17B13
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5C4
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica HSD17B13
N.º de referencia del gen Q7Z5P4
Alias de gen 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase; 17-beta hydroxysteroid dehydrogenase 13; 17-beta-HSD 13; 17-beta-hydroxysteroid dehydrogenase 13; AI047820; Alcohol dehydrogenase PAN1B-like; HMFN0376; Hsd17b13; hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 13; hydroxysteroid 17-beta dehydrogenase 13; NIIL497; Pan1b; PAN1B-like; SCDR9; SDR16C3; short chain dehydrogenase/reductase family 16C member 3; short chain dehydrogenase/reductase family 16C, member 3; short-chain dehydrogenase/reductase 9; UNQ497/PRO1014
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 20-300 of human HSD17B13 produced in E.coli.
Método de purificación Protein A/G
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 345275
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.