missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSD11B1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16847643 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16847643 20 μL 20 microlitros
16837643 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16847643

Marca: Proteintech 109281AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

HSD11B1 is a microsomal enzyme that catalyzes the conversion of the stress hormone cortisol to the inactive metabolite cortisone. In addition, HSD11B1 can catalyze the reverse reaction, the conversion of cortisone to cortisol. Too much cortisol can lead to central obesity, and a particular variation in this gene has been associated with obesity and insulin resistance in children.The protein encoded by this gene is a microsomal enzyme that catalyzes the conversion of the stress hormone cortisol to the inactive metabolite cortisone. In addition, the encoded protein can catalyze the reverse reaction, the conversion of cortisone to cortisol. Too much cortisol can lead to central obesity, and a particular variation in this gene has been associated with obesity and insulin resistance in children. Two transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno HSD11B1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.24 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica HSD11B1
N.º de referencia del gen P16232, P28845, P50172
Alias de gen 11 beta HSD1, 11 DH, HDL, HSD11, HSD11B, HSD11B1, HSD11L, SDR26C1
Símbolos de los genes HSD11B1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno HSD11B1 Fusion Protein Ag1361
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 15483, 25116, 3290
Especies diana Rat, Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.