Learn More
Hsc70 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 1A4B3, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | Hsc70 |
|---|---|
| Clon | 1A4B3 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Monoclonal |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16838325
|
Proteintech
66442-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16828325
|
Proteintech
66442-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The product encoded by this gene belongs to the heat shock protein 70 family which contains both heat-inducible and constitutively expressed members. The latter are called heat-shock cognate proteins. This gene encodes a heat-shock cognate protein. This protein binds to nascent polypeptides to facilitate correct folding. It also functions as an ATPase in the disassembly of clathrin-coated vesicles during transport of membrane components through the cell. Two alternatively spliced variants have been characterized to date.Especificaciones
| Hsc70 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| Heat shock 70 kDa protein 8, heat shock 70kDa protein 8, HSC54, Hsc70, HSC71, HSP71, HSP73, HSPA10, HSPA8, LAP1, NIP71 | |
| HSPA8 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1A4B3 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human, Mouse, Rat | |
| P11142, P63017, P63018 | |
| 15481, 24468, 3312 | |
| Hsc70 Fusion Protein Ag17910 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| HSPA8 |