Learn More
Horst™ Cable calefactor modelo HS
Click to view available options
Modelo:
HMSG
HS
Longitud del cable de alimentación (métrico):
0,6m
1 m
4 m
5 m
6 m
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 6 lm |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 6 lm |
| Requisitos eléctricos | ∼Tensión de 230 V |
| Modelo | HS |
| Longitud del cable de alimentación (métrico) | 6 m |
| Tipo de producto | Cable calefactor |