Learn More
Horst™ Cable calefactor HS
Código de producto. p-8000268
Change view
Click to view available options
Vataje:
100 W
250 W
350 W
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Vataje unitSize
10210402 100 W cada uno
10522892 250 W cada uno
10097151 350 W cada uno
3 options
Código de producto. 10210402
Marca: Horst™ 20102
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cable calefactor extremadamente flexible con aislamiento de hilo de vidrio. El cable calefactor HS Horst™ puede usarse para radios de bobinado muy pequeños.
  • Los tubos
  • Radio de bobinado muy pequeño
Especificaciones
Longitud (métrico) 1,5 m
Tensión 230 V
Modelo HS
Material Hilo de vidrio
Vataje 100 W
Tipo de producto Cable calefactor