Descripción
Este producto es solo para uso en investigación, no para uso diagnóstico o terapéutico
Especificaciones
Especificaciones
| Conjugado | Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
| Concentración | 0,2 mg/ml |
| Formulario | Líquido |
| Objetivo | Fragmento FC |